Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor Centrifugerör är designade för screening av proteinexpression med hög genomströmning och cellinjeutveckling och optimering under suspensionsförhållanden. Justerbar 4-nivå ventilerad lock med en 0,2μ m filtermembran möjliggör kontrollerat gasutbyte och luftcirkulation utan kontaminering. Ergonomisk räfflad kåpa för enkel hantering och en stor skrivyta för enkel identifiering.
- Idealisk för screening, analys av liten volym med hög genomströmning
- Proteinexpression suspension kulturvolymer från 10 ml till 25 ml
- Bekväma förpackningsstorlekar
- Fyra olika storlekar av ventilation (typ urtavla) på locket.
- Rör: polypropen
- Lock: HDPE
- Filter: PTFE
- Urtavla: polystyren
- 2μ m PTFE-filtermembran
- Lämplig för suspensionskultur
- Steril - SAL 10 -6
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- Hållbarhet: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | Proteinexpression suspension kulturvolymer från 10 ml till 25 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Idealisk för screening, analys av liten volym med hög genomströmning |
| Inkluderar |
|
| nr per ärende | 90 |
| Antal per förpackning | 3 |
| Sterilitet | Sterila |
| RNase fri | Ja |
| Visa mer |