Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Plattor av polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Beskrivning
Förvara prover och utför agglutinationsanalyser med Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrenplattor, med transparenta rundbottnade djupa brunnar som rymmer upp till 900 L μper brunn.
- Alfanumeriskt rutnät ger snabb och enkel providentifiering.
- Optimerad för robotik och vätskehanteringssystem
- Brunnar med rund botten för optimal provåtervinning
- Obehandlad yta
- Förseglingsbar med brunnslock och tätningstejp
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 32 Fall, 4 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 900μ L |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.