Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Plattor av polystyren
Produktkod. p-4525341
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Produktkod. 10577131
Brand: Thermo Scientific™ 278605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klona och replikera analyser med dessa obehandlade polystyrenplattor, lämpade för agglutinationsanalyser och provtagning.
Förvara prover och utför agglutinationsanalyser med Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrenplattor, med transparenta rundbottnade djupa brunnar som rymmer upp till 900 L μper brunn.
  • Alfanumeriskt rutnät ger snabb och enkel providentifiering.
  • Optimerad för robotik och vätskehanteringssystem
  • Brunnar med rund botten för optimal provåtervinning
  • Obehandlad yta
  • Förseglingsbar med brunnslock och tätningstejp
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 32 Fall, 4 Pk.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 900μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 32
Antal per förpackning 4
Mått (L x B x H) 128 x 86 x 41 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.