Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10020133
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
nr per ärende:
10
25
50
100
240
Förpackningsstorlek
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 25
Paket med 50
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta med delad väggteknik
Nunc 96 Runt Brunn
Nunc 96 kvadratisk brunn
Rör (0,5, 0,75, 1 ml)
Produktkod. 10020133
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 4431
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda alla 96 brunnar under korttids- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med hjälp av dessa brunnslocksmattor.
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Funktioner
  • Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
  • En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
Förslitade silikonbrunnslock:
  • Förslitade silikonbrunnslock tillåter en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
  • Silikonförslitsade brunnslock tillåter en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
  • Silikonlock med förslits är lösningsmedelsbeständiga, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Anmärkning:
96-brunnars polypropen DeepWell plattor med“ Delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 Preslit silikonlock kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
För användning med (applikation) För sammansatt förvaring till− 80 °C
Förslits Nej
Produkttyp Keps Mat
Produktlinje Nunc
Genomstickningsbar Nej
Well Shape Rund