Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
Beskrivning
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Funktioner
- Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
- En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
Förslitade silikonbrunnslock:
- Tillåt en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
- Lösningsmedelsresistent, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Notera:
Designad speciellt för användning med mikroplattor med ''delad vägg''-teknik. 96-brunnars polypropen DeepWell™ tallrikar med“ delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 förslitna silikonkåpor kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 10 |
| Antal per förpackning | 10 |
| För användning med (applikation) | För sammansatt förvaring till− 80 °C |
| Förslits | Nej |
| Visa mer |