Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
BIOPHARMA
Produktkod. 10546561
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta med delad väggteknik
Nunc 96 Runt Brunn
Nunc 96 kvadratisk brunn
Rör (0,5, 0,75, 1 ml)
nr per ärende:
10
25
50
100
240
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 25
Paket med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Plattkompatibilitet nr per ärende Förpackningsstorlek
10546561 Naturlig Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 50 Paket med 50
10536561 Naturlig Sterila Nunc 96 Runt Brunn 50 Paket med 50
10364833 Naturlig Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 100 Paket med 100
10305173 Naturlig Sterila Nunc 96 kvadratisk brunn 10 Paket med 10
10779241 Gult Icke-steril 96-brunnsplatta med delad väggteknik 50 Paket med 50
10603072 Blått Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 50 Paket med 50
10286031 Naturlig Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 50 Paket med 50
11325850 Naturlig Icke-steril Nunc 96 kvadratisk brunn 50 Paket med 50
12623116 Naturlig Sterila Nunc 96 kvadratisk brunn 25 Paket med 25
10456153 Naturlig Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 10 Paket med 10
10305503 Naturlig Sterila Nunc 96 Runt Brunn 10 Paket med 10
10531715 Naturlig Icke-steril Nunc 96 Runt Brunn 240 Paket med 240
10131773 Naturlig Sterila Nunc 96 Runt Brunn 240 Paket med 240
10671544 Naturlig Icke-steril Rör (0,5, 0,75, 1 ml) 100 Paket med 100
10641734 Naturlig Sterila Rör (0,5, 0,75, 1 ml) 10 Paket med 10
10020133 Naturlig Icke-steril - 10 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10546561 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 276002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Skydda alla 96 brunnar under korttids- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med hjälp av dessa brunnslocksmattor.
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Funktioner
  • Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
  • En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
Förslitade silikonbrunnslock:
  • Tillåt en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
  • Lösningsmedelsresistent, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Notera:
Designad speciellt för användning med mikroplattor med ''delad vägg''-teknik. 96-brunnars polypropen DeepWell™ tallrikar med“ delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 förslitna silikonkåpor kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig
Material TPE
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
För användning med (applikation) För sammansatt förvaring till− 80 °C
Förslits Nej
Produkttyp Plåtskydd
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Ja (hypodermic)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Nunc 96 Runt Brunn