Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
Produktkod. 10779241
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta med delad väggteknik
Nunc 96 Runt Brunn
Nunc 96 kvadratisk brunn
Rör (0,5, 0,75, 1 ml)
nr per ärende:
10
25
50
100
240
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10779241
Brand: Thermo Scientific™ 276003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda alla 96 brunnar under korttids- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med hjälp av dessa brunnslocksmattor.
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Features:
  • Chemically resistant and pierceable; can withstand low temperature to -80°C
  • A variety of colors for quick identification of storage plates
Pre-slit silicone well caps:
  • Pre-slit silicone well caps permit a pipette tip or probe to enter the well without damage to the cap
  • Silicone pre-slit well caps permit a pipet tip or probe to enter the well without damage to the cap
  • Silicone caps with pre-slit are solvent resistant, should not be subjected to 100% DMSO
Ordering Information:
Sterile mats are individually wrapped.
Note:
96-well polypropylene DeepWell plates with “Shared Wall” technology also fit standard-height polypropylene 96-well microwell plates. 276011 Preslit silicone caps can be pierced repeatedly. Do not use pre-slit silicone with 100% DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Material TPE
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
För användning med (applikation) För sammansatt förvaring till− 80 °C
Förslits Nej
Produkttyp Plåtskydd
Produktlinje Nunc
Genomstickningsbar Ja (hypodermic)
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta med delad väggteknik