Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12623116
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta med delad väggteknik
Nunc 96 Runt Brunn
Nunc 96 kvadratisk brunn
Rör (0,5, 0,75, 1 ml)
nr per ärende:
10
25
50
100
240
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12623116
Brand: Thermo Scientific™ 9503233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda alla 96 brunnar under korttids- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med hjälp av dessa brunnslocksmattor.
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Funktioner
  • Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
  • En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
Förslitade silikonbrunnslock (endast 276011):
  • Tillåt en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
  • Lösningsmedelsresistent, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Notera:
Designad speciellt för användning med mikroplattor med ''delad vägg''-teknik. 96-brunnars polypropen DeepWell™ tallrikar med“ delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 förslitna silikonkåpor kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig
Material TPE
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 25
Antal per förpackning 1
För användning med (applikation) För sammansatt förvaring till− 20 °C
Förslits Nej
Produkttyp Plåtskydd
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Ja (hypodermic)
Temperaturområde (metriskt) '-20 °C till +45 °C
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet Nunc 96 kvadratisk brunn