Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplattor med shared-wall-teknik
BIOPHARMA
Produktkod. 10007621
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Volym (metrisk) Tja:
1300μ L
2000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Well Shape Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
10007621 Icke-steril Rund 2000μ L Paket med 60
10417191 Sterila Rund 1300μ L Paket med 50
10393262 Icke-steril Rund 1300μ L Paket med 50
10447181 Sterila Rund 2000μ L Paket med 60
11345850 Icke-steril Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) 2000μ L Paket med 50
11355850 Sterila Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) 2000μ L Paket med 50
16689752 Sterila Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) 2000μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10007621 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 278752
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med dessa DeepWell™ förvaringsplattor med shared-wall-teknik. Shared-Wall minskar höjden på plattan och ökar diametern på brunnen för provextraktion.
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med 1,3 Thermo Scientific™ Nunc™ och 2,0 ml DeepWell™ plattor med delad vägg-teknik. Idealiskt för provinsamling, förvaring, kombinatorisk kemi och biblioteksapplikationer, och resistent mot de flesta kemikalier, lösningsmedel och alkoholer som används i kombinatorisk kemi.
De stora brunndiametrarna ger idealisk åtkomst och utmärkta blandningsegenskaper, och den U-formade brunnen förbättrar kompatibiliteten med magnetisk pärlextraktion. Den V-formade brunnsbotten säkerställer låg dödvolym och hög provutvinning under extraktionen
Alla Thermo Scientific plattor tillverkas i vår renrumsanläggning eller rena miljö för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor erbjuder utmärkta lösningar för provförvaring och provuppsättning, vilket gör det enkelt att hantera, lagra eller transportera utspädningar och aliquoter. Virgins medicinska harts uppfyller kraven för <USP 661.1 > och USP <665 > rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plattor.
Funktioner:
  • Idealiskt som uppsamlingsplatta för Nunc filterplattor
  • Förvaringsplatta för föreningar, prover eller biomolekyler
  • Brunnar med rund botten minskar vätskeretention
  • Rund brunn förbättrar blandningen
  • Automatiserade arbetsflöden för molekylär diagnostik
  • Kompatibel med extrahering av magnetiska kulor
  • Idealisk för kitting
Arbetsvolymer:
  • 260251 och 260252 50-1000 μl/brunn
  • 278743 och 278752 50-1900 μl/brunn
Rekommenderas för:
provinsamling; förvaring; kombinatorisk kemi; läkemedelsbiblioteksapplikationer; bakterie- och jästtillväxt; samlingsplattor för Nunc filterplattor; NGS och förberedelse av genomiska bibliotek
Kompatibel försegling: Lim- och värmetätningar
Farligt: Nej
Max centrifugalkraft: 2000 g
Alla skyltar är utformade ANSI för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare underlätta provlagring och spårning kan alla skyltar anpassas med icke-upprepande streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och full paketeringsstöd finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 60/ask
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 2000μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1700 μl
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Kvantitet 60/Cs.
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard