Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplattor med shared-wall-teknik
Beskrivning
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med 1,3 Thermo Scientific™ Nunc™ och 2,0 ml DeepWell™ plattor med delad vägg-teknik. Idealiskt för provinsamling, förvaring, kombinatorisk kemi och biblioteksapplikationer, och motståndskraftigt mot de flesta kemikalier, lösningsmedel och alkoholer som används i kombinatorisk kemi.
De stora brunndiametrarna ger idealisk åtkomst och utmärkta blandningsegenskaper, och den U-formade brunnen förbättrar kompatibiliteten med magnetisk pärlextraktion. Den V-formade brunnsbotten säkerställer låg dödvolym och hög provutvinning under extraktionen
Alla Thermo Scientific plattor tillverkas i vår renrumsanläggning eller rena miljö för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor erbjuder utmärkta lösningar för provförvaring och provuppsättning, vilket gör det enkelt att hantera, lagra eller transportera utspädningar och aliquoter. Virgins medicinska resinkrav för USP <661.1 > och USP <665 > rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plattor.
Funktioner:
- Idealiskt som uppsamlingsplatta för Nunc filterplattor
- Förvaringsplatta för föreningar, prover eller biomolekyler
- Brunnar med rund botten minskar vätskeretention
- Rund brunn förbättrar blandningen
- Automatiserade arbetsflöden för molekylär diagnostik
- Kompatibel med extrahering av magnetiska kulor
- Idealisk för kitting
Arbetsvolymer:
- 260251 och 260252 50-1000 μl/brunn
- 278743 och 278752 50-1900 μl/brunn
Rekommenderas för:
Provinsamling; förvaring; kombinatorisk kemi; läkemedelsbiblioteksansökningar; bakterie- och jästtillväxt; samlingsplattor för Nunc filterplattor; NGS och genomisk biblioteksförberedelse
Kompatibel försegling: Lim- och värmetätningar
Farligt: Nej
Max centrifugalkraft: 2000 g
Alla skyltar är utformade ANSI för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare underlätta provlagring och spårning kan alla skyltar anpassas med icke-upprepande streckkodning och märkning. OEM-alternativ för specialanpassade logotyper, färger och full paketeringssupport finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 50/ask |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Nunc |
| Visa mer |