Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplattor med shared-wall-teknik
Beskrivning
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 och 2,0 ml DeepWell™ Plattor med shared-wall-teknik. Idealisk för provinsamling, lagring, kombinatorisk kemi och bibliotekstillämpningar, och resistent mot de flesta kemiska produkter, lösningsmedel och alkoholer som används i kombinatorisk kemi.
De stora brunnsdiametrarna erbjuder perfekt åtkomst och utmärkta blandningsegenskaper, och den U-formade brunnen förbättrar kompatibiliteten med extrahering av magnetiska kulor. Den V-formade brunnsbottnen säkerställer låg dödvolym och hög provåtervinning under extraktion
Alla Thermo Scientific-plattor tillverkas i vår renrumsanläggning eller ren miljö för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provlagring och uppsättning av analys, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. Virgin-hartsen av medicinsk kvalitet klarar kraven för USP <661,1> och USP <665> rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plåtar.
Funktioner:
- Idealisk som uppsamlingsplatta för Nunc filterplattor
- Förvaringsplatta för föreningar, prover eller biomolekyler
- Brunnar med rund botten minskar vätskeretention
- Rund brunn förbättrar blandningen
- Automatiserade arbetsflöden för molekylär diagnostik
- Kompatibel med extrahering av magnetiska kulor
- Idealisk för kitting
Arbetsvolymer:
- 260251 och 260252 50-1000μl/brunn
- 278743 och 278752 50-1900μl/brunn
Rekommenderas för:
Provinsamling; lagring; kombinatorisk kemi; läkemedelsbibliotekstillämpningar; bakteriell och jästtillväxt; uppsamlingsplattor för Nunc-filterplattor; NGS och genomiska biblioteksförberedelser
Kompatibel försegling:
Lim- och värmeförseglingar
Farligt:
Nej
Max centrifugalkraft:
2000 g
Alla plattor är i ANSI-format för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare hjälpa till med provlagring och spårning kan alla plattor anpassas med icke-upprepad streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och komplett förpackningsstöd är tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel. |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Nunc |
| Visa mer |