Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplattor med shared-wall-teknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16689752
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Volym (metrisk) Tja:
1300μ l
2000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 16689752
Brand: Thermo Scientific™ 95040462
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med dessa DeepWell™ förvaringsplattor med shared-wall-teknik. Shared-Wall minskar höjden på plattan och ökar diametern på brunnen för provextraktion.
Optimera lagringskapaciteten och förbättra blandningen med Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 och 2,0 ml DeepWell™ Plattor med shared-wall-teknik. Idealisk för provinsamling, lagring, kombinatorisk kemi och bibliotekstillämpningar, och resistent mot de flesta kemiska produkter, lösningsmedel och alkoholer som används i kombinatorisk kemi.
De stora brunnsdiametrarna erbjuder perfekt åtkomst och utmärkta blandningsegenskaper, och den U-formade brunnen förbättrar kompatibiliteten med extrahering av magnetiska kulor. Den V-formade brunnsbottnen säkerställer låg dödvolym och hög provåtervinning under extraktion
Alla Thermo Scientific-plattor tillverkas i vår renrumsanläggning eller ren miljö för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provlagring och uppsättning av analys, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. Virgin-hartsen av medicinsk kvalitet klarar kraven för USP <661,1> och USP <665> rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plåtar.
Funktioner:
  • Idealisk som uppsamlingsplatta för Nunc filterplattor
  • Förvaringsplatta för föreningar, prover eller biomolekyler
  • Brunnar med rund botten minskar vätskeretention
  • Rund brunn förbättrar blandningen
  • Automatiserade arbetsflöden för molekylär diagnostik
  • Kompatibel med extrahering av magnetiska kulor
  • Idealisk för kitting
Arbetsvolymer:
  • 260251 och 260252 50-1000μl/brunn
  • 278743 och 278752 50-1900μl/brunn
Rekommenderas för:
Provinsamling; lagring; kombinatorisk kemi; läkemedelsbibliotekstillämpningar; bakteriell och jästtillväxt; uppsamlingsplattor för Nunc-filterplattor; NGS och genomiska biblioteksförberedelser
Kompatibel försegling:
Lim- och värmeförseglingar
Farligt:
Nej
Max centrifugalkraft:
2000 g
Alla plattor är i ANSI-format för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare hjälpa till med provlagring och spårning kan alla plattor anpassas med icke-upprepad streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och komplett förpackningsstöd är tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 2000 μl
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1800 μl
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard