Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10052401
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10052401
Brand: Thermo Scientific™ 249950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa lågbindande 96-brunnars polypropenplattor, som inte tillåter DNA eller proteiner att binda och möjliggör fullständig provåtervinning.
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
Funktioner
  • Design med delad vägg ökar brunnsvolymen
  • Bredare brunnar och rundad botten förbättrar blandningen
  • Konisk bottenbrunn för optimal provåtervinning
  • Svarta och vita plattor tillgängliga för fluorescerande och luminiscerande applikationer
  • Lågbindande polypropen för homogena analyser och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 20 pk., 120 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Blått
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 450μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 400μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 120
Antal per förpackning 20
Kvantitet 120/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard