Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10276031
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Well Shape Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10276031 Svart Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10555321 Rött Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10525511 Naturlig Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10634502 Svart Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10644502 Naturlig Sterila Rund, konisk botten (V-brunn) Sterila Paket med 120
10602212 Gult Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10387491 Vitt Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10052401 Blått Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10671722 Naturlig Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10192161 Naturlig Sterila Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10796272 Vitt Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10652672 Rött Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10234171 Blått Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10355661 Gult Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10479092 Naturlig Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 60
11375850 Naturlig Icke-steril Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10276031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 267342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3904.52 SEK
    3132.90 SEK / Paket med 120
    Save 771.62 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa lågbindande 96-brunnars polypropenplattor, som inte tillåter DNA eller proteiner att binda och möjliggör fullständig provåtervinning.
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
Funktioner
  • Design med delad vägg ökar brunnsvolymen
  • Bredare brunnar och rundad botten förbättrar blandningen
  • Konisk bottenbrunn för optimal provåtervinning
  • Svarta och vita plattor tillgängliga för fluorescerande och luminiscerande applikationer
  • Lågbindande polypropen för homogena analyser och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 pk., 120 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 500μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 450μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 120
Antal per förpackning 10
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard