Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10525511
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Well Shape Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10525511 Naturlig Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10555321 Rött Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10634502 Svart Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10644502 Naturlig Sterila Rund, konisk botten (V-brunn) Sterila Paket med 120
10602212 Gult Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10387491 Vitt Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10052401 Blått Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 120
10671722 Naturlig Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10192161 Naturlig Sterila Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10276031 Svart Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10796272 Vitt Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10652672 Rött Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10234171 Blått Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10355661 Gult Icke-steril Rund Certifierad kvalitet Paket med 120
10479092 Naturlig Icke-steril Rund, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 60
11375850 Naturlig Icke-steril Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) Certifierad kvalitet Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10525511 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 249944
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Förvara prover säkert med dessa lågbindande 96-brunnars polypropenplattor, som inte tillåter DNA eller proteiner att binda och möjliggör fullständig provåtervinning.
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
Funktioner
  • Design med delad vägg ökar brunnsvolymen
  • Bredare brunnar och rundad botten förbättrar blandningen
  • Konisk bottenbrunn för optimal provåtervinning
  • Svarta och vita plattor tillgängliga för fluorescerande och luminiscerande applikationer
  • Lågbindande polypropen för homogena analyser och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel.
Formatera Standard
Lock Utan lock
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 20 pk., 120 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 450μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 400μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
nr per ärende 120
Antal per förpackning 20
Kvantitet 120/Cs.
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard