Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 96-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Produktkod. 10652672
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10652672
Brand: Thermo Scientific™ 267369
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara prover säkert med dessa lågbindande 96-brunnars polypropenplattor, som inte tillåter DNA eller proteiner att binda och möjliggör fullständig provåtervinning.
Uppnå fullständig provåterställning med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, som är den idealiska lagringsplattan eftersom polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte kommer att binda. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Finns i en mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar.
  • Shared wall design increase the well volume
  • Wider wells and rounded bottom improve mixing
  • Conical bottom well are for optimal sample recovery
  • Excellent chemical resistance
  • Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
  • Black and white plates are available for fluorescent- and luminescent-based applications
  • Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant.
Formatera Standard
Lock Without Lid
Beskrivning 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning 10 pk., 120 cs.
Bindningstyp Low binding PP
Produktlinje Nunc
Färg Rött
Produkttyp 96-well plate
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 500 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 450 μL
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Rund
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
nr per ärende 120
Antal per förpackning 10
Kvantitet 120/Cs.
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
RNase fri Yes
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/ SLAS Standard