Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunn konisk (V) bottenplatta, obehandlad yta, förpackning om 1
BIOPHARMA
Produktkod. 10009572
Change view
Kvantitet:
Ask om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10009572 Ask om 50 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10009572 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 277143
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Nunc 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell Plattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
Thermo Scientific Nunc 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell Plattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars koniska botten (V) mikroplattor är idealiska för provåtervinning.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Förpackning 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet Ask om 50