Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar
Beskrivning
Återskapa prover helt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar. Bottenformen möjliggör enkel pipettåtkomst. Plattorna är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
- Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Låg fläns pinchbar |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 300μ L |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.