Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar
BIOPHARMA
Produktkod. 10580382
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
nr per ärende:
160/Cs.
180/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Lock nr per ärende Förpackningsstorlek
10580382 Icke-steril Utan lock 180/Cs. Paket med 180
10430153 Sterila Utan lock 50/Cs. Paket med 50
10144473 Sterila Med lock 80/Cs. Paket med 80
10713754 Sterila Utan lock 80/Cs. Paket med 80
11816003 Sterila Med lock 160/Cs. Paket med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10580382 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 249570
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Återvinn prover helt med dessa koniska brunnsbottenplattor. Bottenformen möjliggör enkel pipettåtkomst.
Återskapa prover helt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar. Bottenformen möjliggör enkel pipettåtkomst. Plattorna är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
Funktioner:
  • Koniska botten (V) mikroplattor är idealiska för provutvinning.
    • Användningsområden inkluderar antibiotikascreening, serologiska tester, lagring och screening av föreningar, DNA-bibliotek och titrering av lösningar.
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 180 askar
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
nr per ärende 180/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Kvantitet 180/Cs.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.