Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525213
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
nr per ärende:
50
80
160
180
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 10580382
Brand: Thermo Scientific™ 249570
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Återvinn prover helt med dessa koniska brunnsbottenplattor. Bottenformen möjliggör enkel pipettåtkomst.
Återskapa prover helt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren konisk botten MicroWell™ Tallrikar. Bottenformen möjliggör enkel pipettåtkomst. Plattorna är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 180 askar
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
nr per ärende 180
Antal per förpackning 10
Kvantitet 180/Cs.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.