Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad mikroplatta med U-formad botten
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnsplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars rundbottnade (U) mikroplattor är idealiska för agglutinationsanalyser.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
- Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certifierad | Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk., 160 Fall |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |