Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar
BIOPHARMA
Produktkod. 10398221
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Antal per förpackning:
1
10
135
Förpackningsstorlek:
Paket med 135
Paket med 160
Paket med 180
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Lock Antal per förpackning unitSize
10398221 Sterila Utan lock 1 Paket med 50
15317036 Icke-steril Utan lock 135 Paket med 135
10418522 Icke-steril Utan lock 10 Paket med 180
11371605 Sterila Med lock 10 Paket med 160
10418623 Sterila Med lock 10 Paket med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10398221 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 262162
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra effektiviteten vid blandning, tvättning och återvinning av prover med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar.
Förbättra effektiviteten vid blandning, tvättning och återvinning av prover med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar. De klara och U-formade brunnarna är idealiska för lösningsbaserade analyser (t.ex. agglutinationsanalyser) och vanliga serieutspädningar, vilket möjliggör ren och enkel pipettering. Finns i en mängd olika alternativ för ytor, sterilitet, förslutningar och förpackningsstorlekar.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper idealiska för optiska mätningar
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta är en hydrofil ytbehandling medan den obehandlade polystyrenen är mer hydrofob
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Amerikanska nationella standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.