Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar
Beskrivning
Förbättra effektiviteten vid blandning, tvättning och återvinning av prover med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar. De klara och U-formade brunnarna är idealiska för lösningsbaserade analyser (t.ex. agglutinationsanalyser) och vanliga serieutspädningar, vilket möjliggör ren och enkel pipettering. Finns i en mängd olika alternativ för ytor, sterilitet, förslutningar och förpackningsstorlekar.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper idealiska för optiska mätningar
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta är en hydrofil ytbehandling medan den obehandlade polystyrenen är mer hydrofob
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Garanti : 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Amerikanska nationella standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.