Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525224
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Antal per förpackning:
1
10
135
Förpackningsstorlek:
Paket med 135
Paket med 160
Paket med 180
Paket med 50
Produktkod. 10398221
Brand: Thermo Scientific™ 262162
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra effektiviteten vid blandning, tvättning och återvinning av prover med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar.
Förbättra effektiviteten vid blandning, tvättning och återvinning av prover med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars polystyren rundbottnade mikrobrunnar. De klara och U-formade brunnarna är idealiska för lösningsbaserade analyser (t.ex. agglutinationsanalyser) och vanliga serieutspädningar, vilket möjliggör ren och enkel pipettering. Finns i en mängd olika alternativ för ytor, sterilitet, förslutningar och förpackningsstorlekar.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper idealiska för optiska mätningar
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta är en hydrofil ytbehandling medan den obehandlade polystyrenen är mer hydrofob
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Amerikanska nationella standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.