Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Vial System
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520576
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
50 pmol RNA per reaktion
Kodning:
2D streckkod
None
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10533933
Brand: Thermo Scientific™ 374074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektivisera hanteringen och säker kryolagring av prover med dessa laseretsade 2D streckkodsrör i ett ANSI-format rack.
Hantera och förvara prover sakkunnigt med Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Vial-system, med laseretsade 2D-streckkoder och standardställ för mikroplattor; rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med standard CryoBoxes™ . Kompatibel med hela sortimentet av 2D streckkodsläsare, utrustning för kapsling/avlockning och märkningsalternativ, Bank-it produkter är en perfekt matchning för biologisk, genomisk och diagnostisk provlagring.
Säker spårning
  • Permanent fäst, laseretsad 2D-streckkod på botten av röret gör att du kan skanna och avkoda hela racket på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
  • Använd en rad 2D-läsprodukter för att avkoda individuella rör eller kompletta mikroplattfotavtrycksställ. Läsare tillåter flexibel utdata för att lagra data i flera databasformat
Överlägset lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med dina befintliga flerkanaliga manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad utrustning för decapping/capping i enkel-, 8-kanals eller full rack-alternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE packad polypropenlock ger överlägsen tätning under hög eller låg temperatur lagring
  • Låg bindningsyta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta ditt lagringsbehov
  • Certifierad DNAse, RNAse, pyrogen och toxinfri
Strikt kvalitetskontroll
  • 2D-streckkoder skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med tidigare streckkoder för att säkerställa att inga dubbletter
  • Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc Bank-it 0,5 ml, 2D-streckkodad
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Polypropen (lock)
Sterilitet Icke-steril
Typ Bank-It
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Bank-It
Förpackning 96/960
Antal per förpackning 96
nr per ärende 960
Produktlinje Nunc