Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Streckkodad låsställ för kryobanksflaskor och Bank-It system
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10419974
Change view
Nunc Cryobank Lock Rack för 0,5 ml och 1,0 ml Cryobank-tuber, 1D streckkodad, 10 tomma rack per fodral
Produktkod.
10419974 Nunc Cryobank Lock Rack för 0,5 ml och 1,0 ml Cryobank-tuber, 1D streckkodad, 10 tomma rack per fodral
1 options
Produktkod. 10419974 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover bekvämt med den extra fördelen att streckkoda med Thermo Scientific™ Nunc™ streckkodad låshållare för Cryobank-ampuller och Bank-It™ system.
Förvara prover bekvämt med den extra fördelen av streckkodning med Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Loose Rack för Cryobank-ampuller och Bank-It™ system.
Varje Cryobank-låsställ med fotavtryck ANSI rymmer säkert 96 av 0,5 ml eller 1 ml Cryobank-rören i rak rad och kolonne. Den låser Cryobank-rören i stället utan behov av ett racklock. Den endimensionella streckkoden på ena kortsidan av stället möjliggör provspårning i hela racket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc Cryobank lös rack
Kodning 1D-streckkod
Typ av flaska 0,5 ml och 1,0 ml kryobankrör
Färg Svart
Förpackning 10 rack per låda
För användning med (utrustning) Kryobanksflaskor och Bank-It
Kvantitet 10
Typ Streckkodad lös rack
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (rör), 0,1 ml (rör)
Håller 0,5 ml och 1,0 ml kryobankrör