Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
Beschreibung
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
- Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
- Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Nalgene™ Color coder |
| Färg | Blått |
| Material | Polykarbonat |
| Produktlinje | Nalgene |
| Kvantitet | 100/Pk., 500/Cs. |
| Typ | Vial Closure |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur