Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 10506572
Change view
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
26 product options available for selection
| Product Code. | Färg | Produktlinje | Unit Size |
|---|---|---|---|
| 10506572 | Diverse | Nunc | Paket med 500 |
| 11381785 | Vitt | Nunc | Paket med 500 |
| 10237491 | Vitt | Nunc | Paket med 2000 |
| 10254121 | Blått | Nunc | Paket med 2000 |
| 11391785 | Blått | Nunc | Paket med 500 |
| 10060651 | Rött | Nunc | - |
| 10440153 | Klart | Nunc | Paket med 2000 |
| 11301795 | Klart | Nunc | Paket med 500 |
| 10691722 | Gult | Nunc | Paket med 2000 |
| 11311795 | Gult | Nunc | Paket med 500 |
| 11321795 | Orange | Nunc | Paket med 500 |
| 10691912 | Orange | Nunc | Paket med 2000 |
| 11331665 | Brun | Nunc | Paket med 2000 |
| 10102791 | Brun | Nunc | Paket med 500 |
| 11341665 | Rosa | Nunc | Paket med 2000 |
| 10544831 | Rosa | Nunc | Paket med 500 |
| 11361805 | Grå | Nunc | Paket med 500 |
| 11351665 | Grå | Nunc | Paket med 2000 |
| 10663832 | Lila | Nunc | Paket med 2000 |
| 11371805 | Lila | Nunc | - |
| 11371665 | Diverse | Nunc | Paket med 2000 |
| 10450423 | Blått | Nalgene | Paket med 100 |
| 10644331 | Vitt | Nalgene | Paket med 100 |
| 10374451 | Gult | Nalgene | Paket med 100 |
| 10450613 | Klart | Nalgene | Paket med 100 |
| 10431193 | Rött | Nalgene | Paket med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Codice prodotto.
10506572
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
375930
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Använd kampanjkoden 27967
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Aggiungi al carrello
179.82 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
- Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
- Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Nunc™ CryoColor Kodare för flaskstängning, PS |
| Färg | Diverse |
| Material | Polykarbonat |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Produkttyp | Flaskstängning |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?