Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 11311795
Change view
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
26 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Produktlinje | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11311795 | Gult | Nunc | Paket med 500 |
| 11381785 | Vitt | Nunc | Paket med 500 |
| 10237491 | Vitt | Nunc | Paket med 2000 |
| 10254121 | Blått | Nunc | Paket med 2000 |
| 11391785 | Blått | Nunc | Paket med 500 |
| 10060651 | Rött | Nunc | - |
| 10440153 | Klart | Nunc | Paket med 2000 |
| 11301795 | Klart | Nunc | Paket med 500 |
| 10691722 | Gult | Nunc | Paket med 2000 |
| 10691912 | Orange | Nunc | Paket med 2000 |
| 11321795 | Orange | Nunc | Paket med 500 |
| 11331665 | Brun | Nunc | Paket med 2000 |
| 10102791 | Brun | Nunc | Paket med 500 |
| 11341665 | Rosa | Nunc | Paket med 2000 |
| 10544831 | Rosa | Nunc | Paket med 500 |
| 11361805 | Grå | Nunc | Paket med 500 |
| 11351665 | Grå | Nunc | Paket med 2000 |
| 11371805 | Lila | Nunc | - |
| 10663832 | Lila | Nunc | Paket med 2000 |
| 10506572 | Diverse | Nunc | Paket med 500 |
| 11371665 | Diverse | Nunc | Paket med 2000 |
| 10450423 | Blått | Nalgene | Paket med 100 |
| 10644331 | Vitt | Nalgene | Paket med 100 |
| 10374451 | Gult | Nalgene | Paket med 100 |
| 10450613 | Klart | Nalgene | Paket med 100 |
| 10431193 | Rött | Nalgene | Paket med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Produktkod.
11311795
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
355077
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
218.36 SEK valid until 2026-02-28
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28001" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28001" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
- Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
- Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS |
| Färg | Gult |
| Material | Polystyren |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 500/Pk., 2000/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Cryogenic Vial |
| Produkttyp | Vial Closure |