Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 11381785
Change view
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produktlinje Förpackningsstorlek
11381785 Vitt Nunc Paket med 500
10237491 Vitt Nunc Paket med 2000
10254121 Blått Nunc Paket med 2000
11391785 Blått Nunc Paket med 500
10060651 Rött Nunc -
10440153 Klart Nunc Paket med 2000
11301795 Klart Nunc Paket med 500
10691722 Gult Nunc Paket med 2000
11311795 Gult Nunc Paket med 500
11321795 Orange Nunc Paket med 500
10691912 Orange Nunc Paket med 2000
11331665 Brun Nunc Paket med 2000
10102791 Brun Nunc Paket med 500
11341665 Rosa Nunc Paket med 2000
10544831 Rosa Nunc Paket med 500
11361805 Grå Nunc Paket med 500
11351665 Grå Nunc Paket med 2000
10663832 Lila Nunc Paket med 2000
11371805 Lila Nunc -
10506572 Diverse Nunc Paket med 500
11371665 Diverse Nunc Paket med 2000
10450423 Blått Nalgene Paket med 100
10644331 Vitt Nalgene Paket med 100
10374451 Gult Nalgene Paket med 100
10450613 Klart Nalgene Paket med 100
10431193 Rött Nalgene Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 11381785 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 354755
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gör det lättare att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager genom att använda dessa färgkodare som passar in i toppen av kryogena flaskor eller rörförslutningar.
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
  • Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
  • Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Färg Vitt
Material Polystyren
Produktlinje Nunc
Kvantitet 500/Pk., 2000/Cs.
För användning med (utrustning) Cryogenic Vial
Produkttyp Flaskstängning