Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 11391785
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2000
Paket med 500
Produktkod. 11391785
Brand: Thermo Scientific™ 354879
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gör det lättare att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager genom att använda dessa färgkodare som passar in i toppen av kryogena flaskor eller rörförslutningar.
Gör det möjligt att snabbt identifiera specifika flaskor och förenkla ditt lager med hjälp av färgkodare som passar i toppen av Nalgene™ Kryogena flaskförslutningar eller Nunc™ Kryogena rörförslutningar.
  • Nalgene™ färgkodare är gjorda av polystyren och passar endast in Nalgene™ kryogena flaskförslutningar. Finns i 5 färger
  • Nunc™ färgkodare är gjorda av polykarbonat och passar endast in Nunc™ kryogena rörförslutningar och Cryobank 2ml och 5mL rörlock. Finns i 10 färger eller som sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Färg Blått
Material Polystyren
Produktlinje Nunc
Kvantitet 500/Pk., 2000/Cs.
Typ Vial Closure
För användning med (utrustning) Cryogenic Vial