Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Produktkod. 10080601
Change view
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Inte självstående
Självstående
Skrivyta
Skrivyta, AR-bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 960
39 product options available for selection
| Produktkod. | Bottenform | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10080601 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 450 |
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 500 |
| 11301675 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10654721 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 10669071 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 11321665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 50 |
| 11311665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11301635 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1800 |
| 11341675 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10577391 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 10674511 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 450 |
| 11391645 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1800 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 2500 |
| 11371785 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 500 |
| 10070731 | Rund (självstående) | 3,6 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 1500 |
| 10633452 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11381615 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 10356331 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 300 |
| 11311635 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10080601
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
347627
-
4295.51 SEK
2879.69 SEK / Paket med 450
Save 1415.82 SEK
32% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
2159.77 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
Funktioner:
- Icke-cytotoxiska, icke-mutagena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4 °C) ner till ångfasen av flytande kväve
- Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,492 tum |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml |
| Bottenform | Rund (självstående) |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1.890 tum |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Förpackning | 450-rör |
| Stil | Självstående |
| RNase fri | Ja |
| Vapor LN2 (till -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Sterila |
| Anti-rotation | Ja |
| Förpackningsmängd | 400/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (engelska) | 0,0608 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Tryckt | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Visa mer Visa mindre |