Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10356331
Bottenform:
Konisk
Round
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1 mL
50 pmol RNA per reaktion
1.8 mL
3.6 mL
4.5 mL
Trådstil:
External
Invändigt
Utvändig
Stil:
Inte självstående
Självstående
Writing Surface
Writing Surface, A-R Base
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 500
Paket med 960
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10356331
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 347643
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med dessa kryogena biobanking- och cellodlingsrör, tillgängliga med antingen inre eller yttre gängor.
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
  • Icke-cytotoxiska, icke-mutatgena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
  • Utvändigt eller invändigt gängade alternativ tillgängliga
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4°C) ner till ångfasen av flytande kväve
  • Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Diameter (engelska) Yttre 0,492 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 4.5 mL
Bottenform Självstående U-botten
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Längd (engelska) 3.583 in.
Längd (metrisk) 91 mm
Antal per förpackning 300
Stil Självstående
RNase fri Ja
Vapor LN2 (till -150°C) Ja
Produktlinje Nunc™
Sterilitet Sterila
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 500 Pk.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (engelska) 0.1521 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Tryckt Nej
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato