Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Produktkod. 10674511
Change view
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Inte självstående
Självstående
Skrivyta
Skrivyta, AR-bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 960
39 product options available for selection
| Produktkod. | Bottenform | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10674511 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 450 |
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 500 |
| 11301675 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10654721 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 10669071 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 11321665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 50 |
| 11311665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta | Paket med 2000 |
| 11301635 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1800 |
| 10080601 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 450 |
| 11341675 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10577391 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 11391645 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1800 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 2500 |
| 11371785 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 500 |
| 10070731 | Rund (självstående) | 3,6 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 1500 |
| 10633452 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11381615 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 10356331 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 300 |
| 11311635 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10674511
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
368632
-
3352.86 SEK
3118.60 SEK / Paket med 450
Save 234.26 SEK
6% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Aggiungi al carrello
1707.90 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
Funktioner:
- Icke-cytotoxiska, icke-mutagena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4 °C) ner till ångfasen av flytande kväve
- Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
Specifica
Specifica
| Diameter (engelska) Yttre | 0,492 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml |
| Bottenform | Rund (självstående) |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Invändigt |
| Längd (engelska) | 1.929 in. |
| Längd (metrisk) | 49 mm |
| Antal per förpackning | 450 |
| Stil | Självstående |
| RNase fri | Ja |
| Vapor LN2 (till -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Sterila |
| Anti-rotation | Nej |
| Förpackningsmängd | 450 Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 0,06086 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Tryckt | Ja |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?