Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Kryogena förvaringsflaskor
- Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Produktkod. 11311665
| Produktkod. | Bottenform | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311665 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Utvändig | Etikett | Paket med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Utvändig | Etikett | Paket med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Utvändig | Självstående | Paket med 500 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA per reaktion | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 10669071 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Etikett | Paket med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Utvändig | Etikett | Paket med 2000 |
| 11301635 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1800 |
| 10080601 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 450 |
| 11341675 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1800 |
| 10577391 | Självstående U-botten | 1,8 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 450 |
| 10674511 | Rund (självstående) | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 450 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 2500 |
| 10070731 | Rund (självstående) | 3,6 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Invändigt | Inte självstående | Paket med 1500 |
| 10633452 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11381615 | Rund (självstående) | 4,5 ml | Utvändig | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 10356331 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 300 |
| 11311635 | Självstående U-botten | 4,5 ml | Utvändig | Självstående | Paket med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Invändigt | Skrivyta, AR-bas | Paket med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Invändigt | Självstående | Paket med 300 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
- Icke-cytotoxiska, icke-mutatgena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
- Utvändigt eller invändigt gängade alternativ tillgängliga
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4°C) ner till ångfasen av flytande kväve
- Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Stängningsfärg | Clear |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,492 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml |
| Bottenform | Självstående U-botten |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1.890 tum |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Antal per förpackning | 450 (50 sleeves per pack) |
| Förpackning | 450 Tubes |
| Stil | Skrivyta, AR-bas |
| RNase fri | Ja |
| Vapor LN2 (till -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Sterila |
| Anti-rotation | Ja |
| Förpackningsmängd | 450 Pk. |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (engelska) | 0,06086 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Tryckt | Ja |
| Visa mer Visa mindre |