Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Produktkod. 11381645
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Etikett
Inte självstående
Självstående
Skrivyta, AR-bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 500
Paket med 960
Produktkod. 11381645
Brand: Thermo Scientific™ 366656
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med dessa kryogena biobanking- och cellodlingsrör, tillgängliga med antingen inre eller yttre gängor.
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
  • Icke-cytotoxiska, icke-mutatgena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
  • Utvändigt eller invändigt gängade alternativ tillgängliga
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4°C) ner till ångfasen av flytande kväve
  • Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Beskrivning Med skrivyta
Diameter (engelska) Yttre 0,492 tum
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Invändigt
Längd (engelska) 1.654 in.
Längd (metrisk) 42 mm
Antal per förpackning 500
Stil Självstående
RNase fri Ja
Vapor LN2 (till -150°C) Ja
Produktlinje Nunc
Sterilitet Sterila
Anti-rotation Nej
Förpackningsmängd 500 Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 0,0338 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Tryckt Ja