Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Produktkod. p-4526104
Change view
Bottenform:
Konisk
Rund
Rund (självstående)
Självstående U-botten
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stil:
Inte självstående
Självstående
Skrivyta
Skrivyta, AR-bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1500
Paket med 1600
Paket med 1800
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 450
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 960
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bottenform Kapacitet (metrisk) Trådstil Stil Förpackningsstorlek
10257752 Konisk 0,5 ml Invändigt Självstående Paket med 960
10320013 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Invändigt Självstående Paket med 960
10544641 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 500
11301665 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 2000
10030711 Rund 1 ml Utvändig Skrivyta Paket med 500
11391655 Rund 1 ml Utvändig Skrivyta Paket med 2000
11391625 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Utvändig Självstående Paket med 2000
10545601 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Utvändig Självstående Paket med 500
11301675 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 2000
10654721 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 500
11381645 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Invändigt Självstående Paket med 2000
10529881 Konisk 50 pmol RNA per reaktion Invändigt Självstående Paket med 500
10669071 Självstående U-botten 1,8 ml Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 450
11321665 Självstående U-botten 1,8 ml Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 50
11311665 Självstående U-botten 1,8 ml Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 1800
10534641 Rund 1,8 ml Utvändig Skrivyta Paket med 500
11331625 Rund 1,8 ml Utvändig Skrivyta Paket med 2000
11301635 Rund (självstående) 1,8 ml Utvändig Självstående Paket med 1800
10080601 Rund (självstående) 1,8 ml Utvändig Självstående Paket med 450
11341675 Självstående U-botten 1,8 ml Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 1800
10577391 Självstående U-botten 1,8 ml Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 450
10674511 Rund (självstående) 1,8 ml Invändigt Självstående Paket med 450
11391645 Rund (självstående) 1,8 ml Invändigt Självstående Paket med 1800
10004220 Rund 1,8 ml Invändigt Självstående Paket med 500
11321645 Rund 1,8 ml Invändigt Självstående Paket med 2000
10452802 Rund 1,8 ml Invändigt Inte självstående Paket med 2500
11371785 Rund 1,8 ml Invändigt Inte självstående Paket med 500
10070731 Rund (självstående) 3,6 ml Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 400
10789871 Rund 3,6 ml Invändigt Självstående Paket med 400
11361645 Rund 3,6 ml Invändigt Självstående Paket med 1600
10173772 Rund 3,6 ml Invändigt Inte självstående Paket med 1500
10633452 Rund (självstående) 4,5 ml Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 300
11381615 Rund (självstående) 4,5 ml Utvändig Skrivyta, AR-bas Paket med 1200
10356331 Självstående U-botten 4,5 ml Utvändig Självstående Paket med 300
11311635 Självstående U-botten 4,5 ml Utvändig Självstående Paket med 1200
10716922 Konisk 4,5 ml Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 300
11361675 Konisk 4,5 ml Invändigt Skrivyta, AR-bas Paket med 1200
11331645 Rund 4,5 ml Invändigt Självstående Paket med 1200
10358131 Rund 4,5 ml Invändigt Självstående Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Produktkod. 10257752 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374080
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med dessa kryogena biobanking- och cellodlingsrör, tillgängliga med antingen inre eller yttre gängor.
Förvara prover från allmän kylförvaring till ångfasen av flytande kväve med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogena rör för biobanking och cellodling, som finns med antingen inre eller yttre gängor.
Funktioner:
  • Icke-cytotoxiska, icke-mutagena råmaterial och pyrogenfria IVD-kompatibla rör för ökad provsäkerhet
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+4 °C) ner till ångfasen av flytande kväve
  • Bulk, utan lock, icke-sterila versioner tillgängliga för mindre krävande tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Diameter (engelska) Yttre 0,346 tum
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Invändigt
Längd (engelska) 1,378 tum
Längd (metrisk) 35 mm
Antal per förpackning 960
Förpackning 960-rör
Stil Självstående
RNase fri Ja
Vapor LN2 (till -150°C) Ja
Produktlinje Nunc
Sterilitet Sterila
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 960/Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 0,0169 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Tryckt Nej
Diameter (metrisk) 8.8 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)