Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser i bärarplattesystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11387684
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Inga insatser
Antal Wells:
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 48
Paket med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Förpackningsstorlek
11387684 Inga insatser 24 Paket med 4
11822700 0,4 μm 24 Paket med 96
11832700 3 μm 24 Paket med 96
11842700 8μ m 24 Paket med 96
11892690 0,4 μm 12 Paket med 48
11802700 3 μm 12 Paket med 48
11812700 8μ m 12 Paket med 48
11327694 Inga insatser 12 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11387684 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 141008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 SEK
    776.73 SEK / Paket med 4
    Save 200.27 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd upp till 24 skär åt gången med Thermo Scientific™ Nunc™ Bärarplatta för cellkulturinsatser, för individuella fackkulturer eller kulturer med delat media.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet är utformat för att möjliggöra tre olika hänghöjdsjusteringar för cellkulturinsatserna för att rymma vätske-luft-gränssnittskultur och olika cellmatningsprotokoll. Individuellt förpackade, multi-well Carrier Plate-systemet levereras med eller utan cellkulturinsatser.
Funktioner
  • Möter ANSI™ standarder
  • Utrustad med alfanumerisk brunnsidentifikation
  • Polykarbonatmembran finns i tre porstorlekar för ökad flexibilitet i din forskning.
  • Insatser är idealiska för 3D-bilder; genomskinligt membran blir genomskinligt när det är vått.
  • Bärarplattor finns i två format som motsvarar våra 12- och 24-brunnar Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlade rätter.
  • Unikt konstruerad bärplatta har en stödstruktur som möjliggör variabel höjd.
  • Vrid helt enkelt insatsen för att fästa en av de tre höjdjusterande flikarna i bärplattans stöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat (membran)
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL (lågt hängande), 1,5 mL (medium hängande), 2 mL (högt hängande)
Portäthet Inga insatser
Porstorlek Inga insatser
Typ Bärarplatta
Kvantitet 1/Pk., 4/Cs.
Typ av maträtt Endast bärplatta
Färg Klart
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24
Insatser per tallrik 0
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.