Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser i bärarplattesystem
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet är utformat för att möjliggöra tre olika hänghöjdsjusteringar för cellkulturinsatserna för att rymma vätske-luft-gränssnittskultur och olika cellmatningsprotokoll. Individuellt förpackade, multi-well Carrier Plate-systemet levereras med eller utan cellkulturinsatser.
- Möter ANSI™ standarder
- Utrustad med alfanumerisk brunnsidentifikation
- Polykarbonatmembran finns i tre porstorlekar för ökad flexibilitet i din forskning.
- Insatser är idealiska för 3D-bilder; genomskinligt membran blir genomskinligt när det är vått.
- Bärarplattor finns i två format som motsvarar våra 12- och 24-brunnar Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlade rätter.
- Unikt konstruerad bärplatta har en stödstruktur som möjliggör variabel höjd.
- Vrid helt enkelt insatsen för att fästa en av de tre höjdjusterande flikarna i bärplattans stöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 1,13 cm 2 |
| Material | Polykarbonat (membran) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 2 mL (lågt hängande läge), 3 mL (medium hängande läge), 4 mL (högt hängande läge) |
| Portäthet | <0,85 x 10 5 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 8μ m |
| Typ | Bärarplatta med cellkulturinsatser |
| För användning med (utrustning) | Cellkulturinsats |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 4 |
| Typ av maträtt | Bärarplåtssystem |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.