Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser i bärarplattesystem
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet är utformat för att möjliggöra tre olika hänghöjdsjusteringar för cellkulturinsatserna för att rymma vätske-luft-gränssnittskultur och olika cellmatningsprotokoll. Individuellt förpackade, multi-well Carrier Plate-systemet levereras med eller utan cellkulturinsatser.
- Möter ANSI™ standarder
- Utrustad med alfanumerisk brunnsidentifikation
- Polykarbonatmembran finns i tre porstorlekar för ökad flexibilitet i din forskning.
- Insatser är idealiska för 3D-bilder; genomskinligt membran blir genomskinligt när det är vått.
- Bärarplattor finns i två format som motsvarar våra 12- och 24-brunnar Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlade rätter.
- Unikt konstruerad bärplatta har en stödstruktur som möjliggör variabel höjd.
- Vrid helt enkelt insatsen för att fästa en av de tre höjdjusterande flikarna i bärplattans stöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 0,47 cm 2 |
| Material | Polykarbonat (membran) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 mL (lågt hängande), 1,5 mL (medium hängande), 2 mL (högt hängande) |
| Portäthet | <0,85 x 10 8 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Bärarplatta med cellkulturinsatser |
| För användning med (utrustning) | Cellkulturinsats |
| Kvantitet | 1/Pk., 4/Cs. |
| Typ av maträtt | Bärarplåtssystem |
| Färg | Klart |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.