Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser i bärarplattesystem
Produktkod. 11842700
Porstorlek:
0,4 μm
0.4 μm
3 μm
8μ m
Inga insatser
Antal Wells:
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 48
Paket med 96
Produktkod. 11842700
Brand: Thermo Scientific™ 141006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd upp till 24 skär åt gången med Thermo Scientific™ Nunc™ Bärarplatta för cellkulturinsatser, för individuella fackkulturer eller kulturer med delat media.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet är utformat för att möjliggöra tre olika hänghöjdsjusteringar för cellkulturinsatserna för att rymma vätske-luft-gränssnittskultur och olika cellmatningsprotokoll. Individuellt förpackade, multi-well Carrier Plate-systemet levereras med eller utan cellkulturinsatser.
Funktioner
  • Möter ANSI™ standarder
  • Utrustad med alfanumerisk brunnsidentifikation
  • Polykarbonatmembran finns i tre porstorlekar för ökad flexibilitet i din forskning.
  • Insatser är idealiska för 3D-bilder; genomskinligt membran blir genomskinligt när det är vått.
  • Bärarplattor finns i två format som motsvarar våra 12- och 24-brunnar Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlade rätter.
  • Unikt konstruerad bärplatta har en stödstruktur som möjliggör variabel höjd.
  • Vrid helt enkelt insatsen för att fästa en av de tre höjdjusterande flikarna i bärplattans stöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 24
Kulturområde 0,47 cm 2
Material Polykarbonat (membran)
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL (lågt hängande), 1,5 mL (medium hängande), 2 mL (högt hängande)
Portäthet <0,85 x 10 5 porer/cm 2
Porstorlek 8μ m
Typ Kulturinlägg
För användning med Cellkulturinlägg
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Typ av maträtt Bärarplåtssystem
Färg Klart
Ytbehandling Cellodlingsbehandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.