Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser i bärarplattesystem
Produktkod. 11892690
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Inga insatser
Antal Wells:
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 48
Paket med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Förpackningsstorlek
11892690 0,4 μm 12 Paket med 48
11822700 0,4 μm 24 Paket med 96
11832700 3 μm 24 Paket med 96
11842700 8μ m 24 Paket med 96
11387684 Inga insatser 24 Paket med 4
11802700 3 μm 12 Paket med 48
11812700 8μ m 12 Paket med 48
11327694 Inga insatser 12 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11892690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 141078
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Använd upp till 24 skär åt gången med Thermo Scientific™ Nunc™ Bärarplatta för cellkulturinsatser, för individuella fackkulturer eller kulturer med delat media.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet är utformat för att möjliggöra tre olika hänghöjdsjusteringar för cellkulturinsatserna för att rymma vätske-luft-gränssnittskultur och olika cellmatningsprotokoll. Individuellt förpackade, multi-well Carrier Plate-systemet levereras med eller utan cellkulturinsatser.
Funktioner
  • Möter ANSI™ standarder
  • Utrustad med alfanumerisk brunnsidentifikation
  • Polykarbonatmembran finns i tre porstorlekar för ökad flexibilitet i din forskning.
  • Insatser är idealiska för 3D-bilder; genomskinligt membran blir genomskinligt när det är vått.
  • Bärarplattor finns i två format som motsvarar våra 12- och 24-brunnar Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlade rätter.
  • Unikt konstruerad bärplatta har en stödstruktur som möjliggör variabel höjd.
  • Vrid helt enkelt insatsen för att fästa en av de tre höjdjusterande flikarna i bärplattans stöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 1,13 cm 2
Material Polykarbonat (membran)
Volym (metrisk) Fungerar 2 mL (lågt hängande läge), 3 mL (medium hängande läge), 4 mL (högt hängande läge)
Portäthet <0,85 x 10 8 porer/cm 2
Porstorlek 0,4 μm
Typ Bärarplatta med cellkulturinsatser
För användning med (utrustning) Cellkulturinsats
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Typ av maträtt Bärarplåtssystem
Färg Klart
Ytbehandling Cellkultur
Sterilitet Sterila
Antal Wells 12
Insatser per tallrik 12
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.