Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Cellodlingsskålar, TC-yta
Produktkod. 15863937
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Kulturområde unitSize
15863937 35 mm 13 mm 8,8 cm2 Paket med 500
15873937 60 mm 16 mm 21,5 cm2 Paket med 280
15883937 100 mm 17 mm 56,7 cm2 Paket med 150
15893937 100 mm 21 mm 56,7 cm2 Paket med 240
15803947 150 mm 21 mm 145 cm2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15863937 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3355.00 SEK
    2882.13 SEK / Paket med 500
    Save 472.87 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nästa generations cellkulturskålar som förbättrar hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt laboratorium.
Thermo Scientific Nunc EasYDish Cellkulturskålar är nästa generation av cellodlingsskålar för bättre hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt laboratorium. Den fasade greppringen är lätt att hålla i och sitter stadigt i din handske. Skålarna får den standardiserade Nunclon Delta-ytbehandlingen för att maximera vidhäftningen för majoriteten av celltyperna.
Fasad greppring
  • Säkerställer att locket hålls på plats när tallriken hanteras
  • Det gör det lättare att greppa och hantera med en handske
Proprietär notch-design
  • Maximerar ventilation samtidigt som steriliteten bibehålls
  • Begränsar lockets rörelse och säkerställer säker passform mellan lock och skål
  • Ökar rättens fysiska styrka
Upphöjd ytterkant på disklocket
  • Möjliggör stabil stapling under transport av cellkulturer
Orienteringsmarkeringar på skålbotten
  • Förenklar lokalisering av celler under mikroskopet
Skrivområde
  • Förbättrar spårbarheten av cellkulturer
Omförslutbar förpackning
  • Främjar renlighet i öppnade förpackningar
Ytterligare information
  • Material: polystyren, USP VI
  • Föroreningsfri: RNas/DNas-fritt, fritt från mänskligt DNA, icke-cytotoxiskt, icke-pyrogent
  • Sterilitet: gammabestrålning till SAL på 10-6
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Kvalitetscertifikat i varje fall
  • Ytbehandling: Nunclon Delta för vidhäftande cellkulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Beskrivning Nunc EasYDish
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 mL (brunn)
Kulturområde 8,8 cm2
Med rutnät Utan rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Höjd (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 35 mm