Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Cellodlingsskålar, TC-yta
Beskrivning
Thermo Scientific Nunc EasYDish Cellkulturskålar är nästa generation av cellodlingsskålar för bättre hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt laboratorium. Den fasade greppringen är lätt att hålla i och sitter stadigt i din handske. Skålarna får den standardiserade Nunclon Delta-ytbehandlingen för att maximera vidhäftningen för majoriteten av celltyperna.
Fasad greppring
- Säkerställer att locket hålls på plats när tallriken hanteras
- Det gör det lättare att greppa och hantera med en handske
Proprietär notch-design
- Maximerar ventilation samtidigt som steriliteten bibehålls
- Begränsar lockets rörelse och säkerställer säker passform mellan lock och skål
- Ökar rättens fysiska styrka
Upphöjd ytterkant på disklocket
- Möjliggör stabil stapling under transport av cellkulturer
Orienteringsmarkeringar på skålbotten
- Förenklar lokalisering av celler under mikroskopet
Skrivområde
- Förbättrar spårbarheten av cellkulturer
Omförslutbar förpackning
- Främjar renlighet i öppnade förpackningar
Ytterligare information
- Material: polystyren, USP VI
- Föroreningsfri: RNas/DNas-fritt, fritt från mänskligt DNA, icke-cytotoxiskt, icke-pyrogent
- Sterilitet: gammabestrålning till SAL på 10-6
- Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
- Kvalitetscertifikat i varje fall
- Ytbehandling: Nunclon Delta för vidhäftande cellkulturer
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Beskrivning | Nunc EasYDish |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 12,5 mL (brunn) |
| Kulturområde | 56,7 cm2 |
| Med rutnät | Utan rutnät |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |