Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Disk
Produktkod. 15893937
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 500
Produktkod. 15893937
Brand: Thermo Scientific™ 150466
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nästa generations cellkulturskålar som förbättrar hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt labb.
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Skålar är nästa generation av cellodlingsskålar som förbättrar hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt labb. Den avfasade greppringen är lätt att hålla i och ligger säkert i din handskbeklädda hand. Rätterna får standarden Nunclon Delta ytbehandling för att maximera vidhäftningen för flertalet celltyper. Finns i fyra storlekar: 35 mm, 60 mm, 100 mm och 150 mm.
Fasad greppring
  • Säkerställer att locket sitter på plats när fatet hanteras
  • Gör det lättare att greppa och hantera med en handskbeklädd hand
Proprietär Notch Design
  • Maximerar ventilationen samtidigt som steriliteten bibehålls
  • Begränsar lockets rörelse vilket säkerställer en säker passning mellan locket och fatet
  • Ökar rättens fysiska styrka
Upphöjd ytterkant på disklocket
  • Tillåter stabil stapling under transport av cellkulturer
Orienteringsmärken på skålens botten
  • Förenklar lokalisering av celler under mikroskopet
Skrivområde
  • Förbättrar spårbarheten av cellkulturer
Återförslutbar förpackning
  • Främjar renlighet av öppnade förpackningar
Specifikationer:
  • Material: polystyren, USP VI
  • Fri från föroreningar: RNas/DNas-fri, Human-DNA-fri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
  • Sterilitet: Gammastrålning till SAL på 10 -6
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Kvalitetscertifikat i alla fall
  • Ytbehandling: Nunclon Delta för adherenta cellkulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Nunclon Delta certification
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Beskrivning Nunc EasYDish
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 12,5 mL (brunn)
Färg Clear
Kulturområde 56,7 cm2
Disponibel Reusable
Med rutnät Not Gridded
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 12.5 mL
Räkna väl 1
För användning med (applikation) Cell Culture
Inkluderar Lock
nr per ärende 240/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Temperaturområde (metriskt) 37°C
Höjd (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 100 mm