Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Disk
Produktkod. p-6962048
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 500
Produktkod. 15863937
Brand: Thermo Scientific™ 150460
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nästa generations cellkulturskålar som förbättrar hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt labb.
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Skålar är nästa generation av cellodlingsskålar som förbättrar hantering, stapling och transport av cellkulturer i ditt labb. Den avfasade greppringen är lätt att hålla i och ligger säkert i din handskbeklädda hand. Rätterna får standarden Nunclon Delta ytbehandling för att maximera vidhäftningen för flertalet celltyper. Finns i fyra storlekar: 35 mm, 60 mm, 100 mm och 150 mm.
Fasad greppring
  • Säkerställer att locket sitter på plats när fatet hanteras
  • Gör det lättare att greppa och hantera med en handskbeklädd hand
Proprietär Notch Design
  • Maximerar ventilationen samtidigt som steriliteten bibehålls
  • Begränsar lockets rörelse vilket säkerställer en säker passning mellan locket och fatet
  • Ökar rättens fysiska styrka
Upphöjd ytterkant på disklocket
  • Tillåter stabil stapling under transport av cellkulturer
Orienteringsmärken på skålens botten
  • Förenklar lokalisering av celler under mikroskopet
Skrivområde
  • Förbättrar spårbarheten av cellkulturer
Återförslutbar förpackning
  • Främjar renlighet av öppnade förpackningar
Specifikationer:
  • Material: polystyren, USP VI
  • Fri från föroreningar: RNas/DNas-fri, Human-DNA-fri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
  • Sterilitet: Gammastrålning till SAL på 10 -6
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Kvalitetscertifikat i alla fall
  • Ytbehandling: Nunclon Delta för adherenta cellkulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Beskrivning Nunc EasYDish
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 mL (brunn)
Kulturområde 8,8 cm2
Med rutnät Not Gridded
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Höjd (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 35 mm