Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture/Petri Dishes
Beskrivning
Med ett brett urval i storlek och stil passar Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Dishes en mängd experimentella behov i din cellodlingsrutin. Utför en mängd olika tillämpningar i skålar med Nunclon™ Delta-ytbehandling som främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Nunc odlingsskålar i en mängd olika storlekar och design är gjorda av högkvalitativ optiskt klar polystyren eller Permanox-plast.
- Staplingsringar upptill och nedtill för enklare hantering och stabilare stapling
- Nunclon Delta-behandlade skålar är optimerade för cellvidhäftning
- Steriliserad med gammabestrålning
- Finns med eller utan luftventiler för gasbyte
- Odlingsskålarna med 2 x 2 mm rutnät är idealiska för kloningsexperiment och bestämning av pläteringseffektiviteten
Beställningsinformation:
174926 och 169558 har 2 mm rutnät
171099 och 150340 för suspensionsodling - inte Nunclon
Innehåller:
Ett certifikat som försäkrar användaren om biologisk prestanda samt spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Clear |
| Förslutning ingår | Closure Included |
| Stängningsmaterial | Polystyrene |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL (Well) |
| Färg | Clear |
| Kulturområde | 150 cm2 |
| Med rutnät | Utan rutnät |
| Material | Polystyrene |
| Form | Round |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.