Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture/Petri Dishes
BIOPHARMA
Produktkod. 10654161
Change view
Kulturområde:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Ytbehandling:
Cellkultur
Ej behandlad
Nunclon Delta
Med rutnät:
Med rutnät
Utan rutnät
Ventilera:
Lock med luftventil
Lock utan luftventil
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 400
Paket med 500
Paket med 80
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Ytbehandling Med rutnät Ventilera unitSize
10654161 8,8 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock utan luftventil Paket med 500
10738581 8,8 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10191341 8,8 cm2 Nunclon Delta Med rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10441013 8,8 cm2 Ej behandlad Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10693581 20,8 cm2 Cellkultur Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10789241 21,5 cm2 Ej behandlad Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10120101 21,5 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock utan luftventil Paket med 400
10111351 21,5 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10778961 21,5 cm2 Nunclon Delta Med rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10508921 56,7 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 150
10098720 145 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 80
10445102 150 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 120
15347026 56,7 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10654161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 SEK
    2882.13 SEK / Paket med 500
    Save 347.87 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför en mängd olika tillämpningar med cellkultur/petriskålar som erbjuds i ett brett utbud av storlekar och stilar för att passa olika experimentella behov.
Med ett brett urval i storlek och stil Thermo Scientific Nunc passar cellodlingsrätter en mängd olika experimentella behov i din cellodlingsrutin. Utför en mängd olika tillämpningar i skålar med Delta-ytbehandlingen som främjar Nunclon™ maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Funktioner
  • Staplingsringar upptill och nedtill för enklare hantering och stabilare stapling
  • Steril och icke-pyrogen
  • Finns med eller utan luftventiler för gasutbyte
  • 2 x 2 mm galler för kloningsexperiment och bestämning av pläteringseffektivitet
Inkluderar: ett certifikat som garanterar användaren av biologisk prestanda samt spårbarhet
Garanti: 90 dagar
Ytterligare information
  • Cat. Nr 174926 och 169558 har ett rutnät på 2 x 2 mm
  • Cat. Nej. 171099 är för odling av suspenderade celler; det behandlas inte Nunclon med Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Plast, polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 mL (brunn)
Färg Klart
Kulturområde 8,8 cm2
Med rutnät Utan rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Räkna väl 1
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Kvantitet 10 Pk., 500/Cs.
Ventilera Lock utan luftventil
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.