Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture/Petri Dishes
BIOPHARMA
Produktkod. 15347026
Change view
Kulturområde:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
56.7 sq. cm
8,8 cm2
Ytbehandling:
Cellkultur
Ej behandlad
Nunclon Delta
Med rutnät:
Med rutnät
Utan rutnät
Ventilera:
Lock med luftventil
Lock utan luftventil
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 150
Paket med 240
Paket med 40
Paket med 400
Paket med 480
Paket med 5
Paket med 500
Paket med 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Ytbehandling Med rutnät Ventilera Förpackningsstorlek
15347026 56,7 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 240
10654161 8,8 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock utan luftventil Paket med 500
10738581 8,8 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10191341 8,8 cm2 Nunclon Delta Med rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10441013 8,8 cm2 Ej behandlad Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
10693581 20,8 cm2 Cellkultur Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 500
11397734 20,8 cm2 Cellkultur Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 5
10789241 21,5 cm2 Ej behandlad Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10120101 21,5 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock utan luftventil Paket med 400
10111351 21,5 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10778961 21,5 cm2 Nunclon Delta Med rutnät Lock med luftventil Paket med 400
10508921 56,7 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 150
10049030 56.7 sq. cm Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 480
10098720 145 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 80
13167539 145 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 40
10445102 150 cm2 Nunclon Delta Utan rutnät Lock med luftventil Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15347026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 172931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 SEK
    2425.89 SEK / Paket med 240
    Save 1004.11 SEK
    29% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför en mängd olika tillämpningar med cellkultur/petriskålar som erbjuds i ett brett utbud av storlekar och stilar för att passa olika experimentella behov.
Med ett brett urval i storlek och stil Thermo Scientific Nunc passar cellodlingsrätter en mängd olika experimentella behov i din cellodlingsrutin. Utför en mängd olika tillämpningar i skålar med Delta-ytbehandlingen som främjar Nunclon™ maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Funktioner
  • Staplingsringar upptill och nedtill för enklare hantering och stabilare stapling
  • Steril och icke-pyrogen
  • Finns med eller utan luftventiler för gasutbyte
  • 2 x 2 mm galler för kloningsexperiment och bestämning av pläteringseffektivitet
Inkluderar: ett certifikat som garanterar användaren av biologisk prestanda samt spårbarhet
Garanti: 90 dagar
Ytterligare information
  • Cat. Nr 174926 och 169558 har ett rutnät på 2 x 2 mm
  • Cat. Nej. 171099 är för odling av suspenderade celler; det behandlas inte Nunclon med Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 12,5 mL (brunn)
Färg Klart
Kulturområde 56,7 cm2
Med rutnät Utan rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 12.5 mL
Räkna väl 1
Inkluderar Lock
nr per ärende 240/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Förpackning Återförslutningsbara påsar
Kvantitet 10 Pk., 240/Cs.
Ventilera Lock med luftventil
Höjd (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.