Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellkulturflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 10364131
Change view
Kulturområde:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Förslutningstyp:
Fast
Filtrera
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10364131 75 cm² Filtrera Paket med 100
12034917 25 cm² Filtrera Paket med 200
10246131 175 cm² Filtrera Paket med 30
10232771 25 cm² Fast Paket med 200
10041542 225 cm² Filtrera Paket med 30
10538931 75 cm² Fast Paket med 100
12681350 75 cm² Fast Paket med 5
10225712 225 cm² Fast Paket med 30
10545131 175 cm² Fast Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10364131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 156499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3717.06 SEK
    2526.04 SEK / Paket med 100
    Save 1191.02 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra cellfäste, tillväxt och differentiering med Nunc EasYFlask cellodlingsbehandlade flaskor.
Förbättra cellfäste, tillväxt och differentiering med Thermo Scientific Nunc EasYFlask cellkulturbehandlade kolvar. Dessa polystyrenflaskor får den proprietära Nunclon Delta-ytbehandlingen för att maximera vidhäftningen för ett brett spektrum av celltyper. Den ergonomiska designen med vinklad hals och bred öppning möjliggör enkel åtkomst till tillväxtytan med pipetter eller cellskrapor.
Funktioner
  • Ergonomisk design med en tredjedels varv för att öppna och stänga locket
  • Låg profil för att maximera inkubatorutrymmet
  • Volymgraderingar tryckta och gjutna på båda sidor
  • Lätt vinklade sidoväggar för fullständig vy under mikroskop
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierad som icke-pyrogen
  • Nunclon Delta-certifiering, inklusive testning på fyra olika celltyper, erbjuds i varje fall.
Filterkondensatorer
  • Filtermembranet utgör en effektiv barriär mot mikroorganismer
  • Väldefinierat, hydrofobt filtermembran erbjuder kontinuerlig ventilation med jämn gasutbyte och ingen lot-till-lot-variation
  • Kemiskt robust membran uppfyller USP klass VI-standarder och tillverkas utan animaliska ämnen
Solida kondensatorer
  • Solida kapslar har ett Y-märke som möjliggör visuell verifiering av ventilens position
  • Något av benen i Y:et som pekar uppåt indikerar att locket är i ventilationsläge
  • Ventilens position kan lätt urskiljas när flaskor staplas i inkubatorn
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Kapacitet (metrisk) 75 cm²
Material Polystyren, HDPE
Hals stil Vinklad
nr per ärende 100
Antal per förpackning 5
Produkttyp Flaska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 75 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Volym (metrisk) Fungerar 25 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.